Learn More
Hanna Instruments™ Chemical Test Kit
Descrizione
These chemical test kits use high quality reagents that are manufactured in Hanna's state-of-the-art facility and are clearly marked with the lot number and expiration date on each packet/bottle for traceability.
- Complete setup: All required materials are included, such as beakers, syringes, and premeasured reagent bottles and packets
- High resolution readings for fast, accurate determinations
- Replacement reagents available: No need to buy a new kit when reagents are exhausted
Specifica
Specifica
| Analiti | Phenanthroline |
| Da utilizzare con (applicazione) | Iron (Fe2+ and Fe3+) Determination |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Water samples |
| Include | Checker™ disc, 100 packets HI3834-0 iron reagent, glass vials with caps (2), and 1 (3mL) plastic pipette |
| N. di test | 100 |
| Quantità | 1 Kit |
| Range | 0.0 to 5.0mg/L |
| Sufficiente per | Medium range determination |
| Metodo test | Titration |
| Tipo | Chemical Test Kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Iron Reagent
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico soccorritore.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium metabisulphitsodium dithionite, 1,10-phenanthroline