Learn More
Hanna Instruments™ Chemical Test Kit
Codice prodotto. 11763243
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Free Chlorine LR/MR Determination
Free and Total Chlorine Determination
Iron (Fe2+ and Fe3+) Determination
Nitrite Determination
Phenols Determination
Phosphate Determination
Sulfite Determination
Total Chlorine Determination
Total Hardness Determination
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
11763243 Sulfite Determination pezzi 100
10504784 Iron (Fe2+ and Fe3+) Determination Pezzo
11692300 Free Chlorine LR/MR Determination Pezzo
11612310 Free and Total Chlorine Determination Pezzo
11676770 Nitrite Determination Pezzo
11713243 Total Chlorine Determination pezzi 100
11773233 Phosphate Determination pezzi 50
11783233 Total Hardness Determination pezzi 50
11703253 Phenols Determination pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11763243 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI3822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.75€
    161.08€ / pezzi 100
    Risparmia 22.67€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Includes all of the reagents and equipment necessary to perform manual water testing. Hanna Instruments™ Chemical Test Kit features pre-made, pre-measured reagents for fast, accurate determinations with high-resolution readings based on accepted titrations methods.
These chemical test kits use high quality reagents that are manufactured in Hanna's state-of-the-art facility and are clearly marked with the lot number and expiration date on each packet/bottle for traceability.
  • Complete setup: All required materials are included, such as beakers, syringes, and premeasured reagent bottles and packets
  • High resolution readings for fast, accurate determinations
  • Replacement reagents available: No need to buy a new kit when reagents are exhausted
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Sulfite Determination
Da utilizzare con (apparecchiatura) Water samples
Include 30mL sulfamic acid solution, 30mL EDTA reagent, 15mL sulfuric acid solution, 10mL starch indicator, 120mL titrant solution, 20mL calibrated vessel, 50mL calibrated vessel, and calibrated syringe with tip
N. di test 110
Quantità 1 Kit
Range 0 to 20mg/L, 0 to 200mg/L
Sufficiente per Two ranges
Metodo test Iodometric
Tipo Sulfite Test Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X100 TEST SULFITE
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide, sulphamic acid, sulphuric acid