Learn More
Hanna Instruments™ Chemical Test Kit
Codice prodotto. 11783233
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Free Chlorine LR/MR Determination
Free and Total Chlorine Determination
Iron (Fe2+ and Fe3+) Determination
Nitrite Determination
Phenols Determination
Phosphate Determination
Sulfite Determination
Total Chlorine Determination
Total Hardness Determination
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
11783233 Total Hardness Determination pezzi 50
10504784 Iron (Fe2+ and Fe3+) Determination Pezzo
11692300 Free Chlorine LR/MR Determination Pezzo
11612310 Free and Total Chlorine Determination Pezzo
11676770 Nitrite Determination Pezzo
11713243 Total Chlorine Determination pezzi 100
11763243 Sulfite Determination pezzi 100
11773233 Phosphate Determination pezzi 50
11703253 Phenols Determination pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11783233 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI3840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.02€
    19.76€ / pezzi 50
    Risparmia 13.26€
    40% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Includes all of the reagents and equipment necessary to perform manual water testing. Hanna Instruments™ Chemical Test Kit features pre-made, pre-measured reagents for fast, accurate determinations with high-resolution readings based on accepted titrations methods.
These chemical test kits use high quality reagents that are manufactured in Hanna's state-of-the-art facility and are clearly marked with the lot number and expiration date on each packet/bottle for traceability.
  • Complete setup: All required materials are included, such as beakers, syringes, and premeasured reagent bottles and packets
  • High resolution readings for fast, accurate determinations
  • Replacement reagents available: No need to buy a new kit when reagents are exhausted
Specifica
Analiti EDTA
Da utilizzare con (applicazione) Total Hardness Determination
Da utilizzare con (apparecchiatura) Water samples
Include 30mL hardness LR reagent and 50mL calibrated vessel
N. di test 50
Quantità 1 Kit
Range 0 to 150mg/L
Sufficiente per Low range determination
Metodo test Titration
Tipo Total Hardness Low Range Test Kit
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HARDNESS KIT LOW RANGE
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: edta tetrasodium salt