Learn More
Fisherbrand™ Chemically Resistant Diaphragm Pump
Codice prodotto. 30113035 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
2.0 to 2.2 m3/h
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
30113035 2.0 to 2.2 m3/h Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30113035
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Compact and portable oil free vacuum pump offering uncompromising chemical resistance. Molded diaphragms offer quiet running, minimal vibrations, and extended service intervals. Integrated gas ballast valve for pumping condensable vapors.
  • Latest generation pump ideal for evaporation applications
  • Compact, portable, and lightweight design
  • Pumps wide range of solvent and acid vapors
  • Improved ultimate vacuum - evaporate high boiling point solvents
  • Perform more work - up to 30% faster process times
  • Switchable DN 16 KF flange / DN 8 hose nozzle for inlet
  • Quick and easy servicing - no special tooling required
  • Superior corrosion resistance with PTFE and fluoropolymer parts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 5 mbar
Tipo di motore Single Phase AC Motor
Peso di spedizione (sistema metrico) 13 kg
Include Mains cables EU, UK, hose nozzle 8 mm
Velocità motore 1500 rpm
Certificazione/Conformità CE
Materiale Aluminium, PTFE, Stainless Steel
Livello di rumorosità 44 dB (A)
Tipo di spina Schuko and UK Plug Leads
Peso (sistema metrico) 11.3 mm
Temperatura (sistema metrico) max 40°C
Temperatura min. (sistema metrico) 10°C
Portata 2.0 to 2.2 m3/h
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (Metric) 169 mm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 265 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 230 mm
Tipo di pompa Chemical Resistant Diaphragm Pump
Valori nominali armadio IP54
N. di teste pompe 2
No. of Stages 2
Maximum Pressure 1100 mbar
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacuum Oven, Rotary Evaporator, Vacuum Concentrator, Filtration
Tensione 220/240 V