missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiscoverX ChemiScreen™ CCR7 Chemokine Receptor Stable Cell Line

Codice prodotto. 17384969
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Dimensione della confezione:
2 fiale
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17384969 2 Vials 2 fiale
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17384969 Fornitore DiscoverX N. del fornitore HTS012C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The ChemiScreen™ CCR7 Chemokine Receptor Stable Cell Line measures CCR7 (GPCR) activation via an increase in intracellular calcium. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.

The ChemiScreen™ CCR7 Chemokine Receptor Stable Cell Line is an engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. CCL19) based activation of CCR7 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cell line overexpresses CCR7 alongside endogenous high levels of the promiscuous G protein, Gα15, coupling the receptor to the calcium signaling pathway. Upon activation of CCR7 , the resulting calcium activity can be fluorescently assayed. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.

Specifica

Assay Entry Calcium Flux
Linea cellulare Chem-1
Da utilizzare con (applicazione) Cell Lines
Primary Agonist Recombinant Human MIP-3β (CCL19)
Quantità 2 Vials
Target Entry CCR7
Numero di accesso AY587876
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.