missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX ChemiScreen™ CXCR4 Chemokine Receptor Membrane Preparation
Descrizione
The ChemiScreen™ CXCR4 Chemokine Receptor Membrane Preparation is derived from proprietary stable recombinant cells to ensure high levels of CXCR4 surface expression. ChemiScreen membrane preps can be used to screen for ligand binding affinities using a competitive radio-labeled ligand approach. Increased binding affinities will lead to higher radioactive signal. Membrane preps contain 1mL of 1mg/mL frozen membranes derived from a stably modified clonal cell line which was chosen for optimal receptor expression.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | CXCR4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Membrane Preps |
| Quantità | 1 Vial |
| Target Entry | CXCR4 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?