missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX ChemiScreen™ Opioid Receptor Stable Cell Line
Descrizione
The ChemiScreen™ Opioid Receptor Stable Cell Line is an engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. DADLE, DPDPE) based activation of OPRD1 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cell line overexpresses OPRD1 alongside endogenous high levels of the promiscuous G protein, Gα15, coupling the receptor to the calcium signaling pathway. Upon activation of OPRD1 , the resulting calcium activity can be fluorescently assayed. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | Calcium Flux |
| Linea cellulare | Chem-1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Primary Agonist | DPDPE |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | OPRD1 |
| Numero di accesso | NM_000911 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?