missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiscoverX ChemiScreen™ V2 Vasopressin Receptor Stable Cell Line

Codice prodotto. 17345089
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
17345089 2 Vials
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17345089 Fornitore DiscoverX N. del fornitore HTS060C

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The ChemiScreen™ V2 Vasopressin Receptor Stable Cell Line measures AVPR2 (GPCR) activation via an increase in intracellular calcium. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.

The ChemiScreen™ V2 Vasopressin Receptor Stable Cell Line is an engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. vasopressin) based activation of AVPR2 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cell line overexpresses AVPR2 alongside endogenous high levels of the promiscuous G protein, Gα15, coupling the receptor to the calcium signaling pathway. Upon activation of AVPR2 , the resulting calcium activity can be fluorescently assayed. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.

Specifica

Assay Entry Calcium Flux
Linea cellulare Chem-1
Da utilizzare con (applicazione) Cell Lines
Primary Agonist [Arg8]-Vasopressin Acetate
Quantità 2 Vials
Target Entry AVPR2
Numero di accesso NM_000054.4
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.