Learn More
Buerkle™ Indicatore di flusso in PMP CheMobil™
Codice prodotto. 10492101
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Nero
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10492101 Rosso Pezzo
10175260 Nero Pezzo
10208370 Blu Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10492101 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 87202002
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Use these flow indicators for a wide variety of substances. ™™
  • Flow indicator with impeller functions in both directions and in any position
  • The impeller starts to rotate at a flow rate about 150mL/min (liquids)
  • Not suitable for strong acids, alkalis and solvents
  • CheMobil Flow Indicators can be steam sterilized and feature good chemical resistance
  • For hoses with inner diameter of 6 to 11mm
  • Pressure resistant up to 2bar
  • Length with grommets 88mm, height 40mm, width 15mm
  • Color coding - blue, red and black
  • °
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Indicatore di flusso CheMobil
Case Material PMP
Float Material Polypropylene
Valori nominali pressione 2 bar
Colore Rosso
Intervallo di portata 150 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per numerose sostanze grazie alla sua buona resistenza chimica; non adatto per acidi, alcali e solventi forti
Altezza (sistema imperiale) 1.61 in.
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.50 in.
Lunghezza (sistema metrico) 88 mm
Materiale PMP
Larghezza (sistema metrico) 15 mm
Temperatura (sistema imperiale) 140°F
Temperatura (sistema metrico) 60°C
Peso (sistema metrico) 0.01 kg
Larghezza (sistema imperiale) 0.63 in.
Also available for food and pharma sector (with certified adhesive)