Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in polimero di butile ChemTek™ serie 38-520
Codice prodotto. 12629711
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
12629711 10 1 paio
12649711 7 1 paio
12639711 11 1 paio
12659711 8 1 paio
12669711 9 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 12629711 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 38520100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.70€
    62.51€ / 1 paia
    Risparmia 30.19€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Per la migliore resistenza alle sostanze chimiche più aggressive senza compromettere manualità o comfort. I guanti ChemTek™ sono sorprendentemente flessibili e offrono un'eccellente maneggevolezza.
  • Finitura liscia nera
  • Facili da indossare, offrono una buona presa
  • Massima protezione da sostanze chimiche pericolose
  • Sorprendentemente flessibili, offrono un'eccellente maneggevolezza
  • Ideati per il comfort grazie alla forma naturale ed ergonomica unita alla morbidezza
  • L'assenza di proteine del lattice evita rischi di allergie
  • Ideali per l'industria chimica, la raffinazione del petrolio e della benzina, l'industria della stampa, l'industria automobilistica, l'industria mineraria e aerospaziale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Butile
Materiale polso Butile
Applicazioni Industrial
Coating Material Polimero di butile
Colore Black
Uso per laboratorio/camera controllata
Latex Free
Materiale Butyl Polymer
Product Type Immersion Gloves
Size 10
Spessore (sistema imperiale) 20 mil
Colore polso guanto Nero
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Colore casco Nero
Verificato per uso medico
Tipo di imballaggio Sacchetti chiusi singolarmente con inserto
Quantità 1 paio
Resistente a Elevata resistenza alle sostanze chimiche
Serie 38-520