Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in polimero di butile ChemTek™ serie 38-520
Codice prodotto. 12639711
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
12639711 11 1 paio
12629711 10 1 paio
12649711 7 1 paio
12659711 8 1 paio
12669711 9 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 12639711 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 38520110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.90€
    62.51€ / 1 paia
    Risparmia 30.39€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Per la migliore resistenza alle sostanze chimiche più aggressive senza compromettere manualità o comfort. I guanti ChemTek™ sono sorprendentemente flessibili e offrono un'eccellente maneggevolezza.
  • Finitura liscia nera
  • Facili da indossare, offrono una buona presa
  • Massima protezione da sostanze chimiche pericolose
  • Sorprendentemente flessibili, offrono un'eccellente maneggevolezza
  • Ideati per il comfort grazie alla forma naturale ed ergonomica unita alla morbidezza
  • L'assenza di proteine del lattice evita rischi di allergie
  • Ideali per l'industria chimica, la raffinazione del petrolio e della benzina, l'industria della stampa, l'industria automobilistica, l'industria mineraria e aerospaziale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Butile
Materiale polso Butile
Applicazioni Industrial
Coating Material Polimero di butile
Colore Black
Uso per laboratorio/camera controllata
Latex Free
Materiale Butyl Polymer
Product Type Immersion Gloves
Size 11
Spessore (sistema imperiale) 20 mil
Spessore (sistema metrico) 0.0268 in.
Colore polso guanto Nero
Stile polso guanto Con bordino/arrotolato
Colore casco Nero
Verificato per uso medico
Tipo di imballaggio Sacchetti chiusi singolarmente con inserto
Quantità 1 paio
Resistente a Elevata resistenza alle sostanze chimiche
Serie 38-520