Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in polimero di butile ChemTek™ serie 38-520
Descrizione
- Finitura liscia nera
- Facili da indossare, offrono una buona presa
- Massima protezione da sostanze chimiche pericolose
- Sorprendentemente flessibili, offrono un'eccellente maneggevolezza
- Ideati per il comfort grazie alla forma naturale ed ergonomica unita alla morbidezza
- L'assenza di proteine del lattice evita rischi di allergie
- Ideali per l'industria chimica, la raffinazione del petrolio e della benzina, l'industria della stampa, l'industria automobilistica, l'industria mineraria e aerospaziale
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Butile |
| Materiale polso | Butile |
| Applicazioni | Industrial |
| Coating Material | Polimero di butile |
| Colore | Black |
| Uso per laboratorio/camera controllata | Sì |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Butyl Polymer |
| Product Type | Guanti per immersione |
| Size | 9 |
| Vedi altri risultati |