Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Flouropolymer Film
Descrizione
- Temperature and corrosion resistant
- Non-stick surface
- Non-porous and non-absorbent
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema imperiale) | 25 ft. |
| Product Type | Film |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 305 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 7.6 m |
| Materiale | PTFE |
| Spessore | 127 μm |