Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Test Tube without Cap
Codice prodotto. 12359339
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12359339 15 mL Pezzo
11714498 25 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12359339 Fornitore Saint Gobain Life Sciences N. del fornitore D1069695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.27€
    66.40€ / pezzi 1
    Risparmia 19.87€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 04-03-2027
Metal-resistant PFA Chemware™ Test Tube without Cap for trace analysis.
  • Chemware™ PFA test tubes are ideal for trace metal/ICP analysis and applications requiring excellent chemical resistance.
  • PFA has the lowest metal ion content and widest temperature range of any fluoropolymer resin.
  • Test tubes are translucent for easy viewing of contents and withstand temperatures up to 260°C (500°F).
  • Can be sterilized repeatedly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Translucent
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale PFA
Forma Cylindrical
Sterilità Non-sterile
Graduated No
Tipo di chiusura Not Included
Product Type Test Tube