Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chenodeoxycholic acid, 98%
Codice prodotto. 10266950 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10266950 5 g Bottiglia in vetro 5g
10521291 25 g Bottiglia in vetro 25g
10368613 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10266950 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 228770050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Chenodeoxycholic acid, 98%, ACROS Organics, Quantity: 5g, Packaging: Glass bottle, White, Melting Point: 162 deg.C to 168 deg.C, Molecular Weight: 391.572, Percent Purity: >-97.5%, Assay Percent Range: 97+%, CAS: 474-25-9, ChEBI: CHEBI:36234, EINECS Number: 207-481-8, Formula Weight: 392.57
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 474-25-9
Formula molecolare C24H40O4
Molecular Weight (g/mol) 392.58
Numero MDL MFCD00064142
InChI Key RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
Sinonimo chenodexycholic acid, chenodeoxycholate anion, chenodeoxycholate 1-, 3alpha, 7alpha-dihydroxy-5beta-cholanic acid, 3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oate, 3alpha,7alpha-dihydroxy-5beta-cholan-24-oic acid anion, 4r-4-3r,5s,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r-10,13-dimethyl-3,7-bis oxidanyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-17-yl pentanoate, 4r-4-3r,5s,7r,8r,9s,10s,13r,14s,17r-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-17-yl pentanoate
PubChem CID 9548590
ChEBI CHEBI:36234
IUPAC Name (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Specifica
Materiale o nome chimico Chenodeoxycholic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 162°C to 168°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Rotazione specifica +10° to +13° (20°C, 589nm) (c=1, EtOH)
Peso formulazione 392.57
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Powder