Learn More
Chenodeoxycholic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chenodeoxycholic Acid |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 392.2927 |
| Percent Purity | >95% |