Learn More
Thermo Scientific™ Chest Freezer Racks
Codice prodotto. 11796479 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12 scatole (2 pollici)
7 scatole (2 pollici)
Boxes (3 in.)
General Freezer Items
Plates
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12.7 cu. ft. Freezers
12.7, 17, 20 cu. ft. Freezers
12.7, 20 cu. ft. Freezers
13, 17, 20 cu. ft. Freezers
20 cu. ft. Freezers
3 cu. ft. Freezers
Congelatori da 12.7, 17,0 e 20.0 piedi cubi
Congelatori da 3 piedi cubi
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11796479 General Freezer Items 12.7, 20 cu. ft. Freezers Pezzo
13504940 General Freezer Items 20 cu. ft. Freezers Pezzo
13584930 General Freezer Items 12.7 cu. ft. Freezers Pezzo
12623115 7 scatole (2 pollici) Congelatori da 3 piedi cubi Pezzo
12693665 Boxes (3 in.) 3 cu. ft. Freezers Pezzo
11209769 12 scatole (2 pollici) Congelatori da 12.7, 17,0 e 20.0 piedi cubi Pezzo
12633115 Boxes (3 in.) 13, 17, 20 cu. ft. Freezers Pezzo
11800553 Plates 12.7, 17, 20 cu. ft. Freezers Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11796479 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 114048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.22€
    343.00€ / pezzi 1
    Risparmia 32.22€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-05-2027
Use Thermo Scientific™ Chest Freezer Racks with Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-Series Ultra-Low Temperature Chest Freezers.
Use Thermo Scientific™ Chest Freezer Racks with TDE Series Ultra-Low Temperature Chest Freezers as well as legacy Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-Series Ultra-Low Temperature Chest Freezers.
  • La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Silver
Capacità General Freezer Items
Materiale Stainless Steel
Posizioni Not Applicable
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Yes
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 12.7, 20 cu. ft. Freezers
Compatibilità del congelatore (capacità) 12.7 and 20 cu. ft.
Larghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Altezza (sistema imperiale) 12.3 in.
Profondità (sistema imperiale) 16.5 in.
Profondità (sistema metrico) 42 cm
Product Type Wire Basket (Rollers)
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 31.2 cm
Larghezza (sistema metrico) 30 cm