Descrizione
Use Thermo Scientific™ Chest Freezer Racks with TDE Series Ultra-Low Temperature Chest Freezers as well as legacy Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-Series Ultra-Low Temperature Chest Freezers.
- La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Silver |
| Capacità | General Freezer Items |
| Materiale | Stainless Steel |
| Posizioni | 12 |
| Forma | Rettangolare |
| Sovrapponibile | Yes |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 12.7 cu. ft. Freezers |
| Product Type | Wire Basket (Rail Set) |
| Vedi altri risultati |