Learn More
Fisherbrand™ Chest ULT Freezer Racks
Codice prodotto. 15779529 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12 Boxes (2 in.)
2 in. Boxes (10)
2 in. Boxes (11)
2 in. Boxes (13)
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15779529 2 in. Boxes (10) Pezzo
15709539 2 in. Boxes (13) Pezzo
15789529 2 in. Boxes (11) Pezzo
15799529 12 Boxes (2 in.) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15779529
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.81€
    38.69€ / pezzi 1
    Risparmia 5.12€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand inventory control racks are ideal for all cold storage application. They fit all standard types of chest ULT freezers.
  • Holds standard cryoboxes
  • Made of high quality stainless steel
  • Locking rod included
Specifica
Capacità 2 in. Boxes (10)
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Standard 2 in. Cryoboxes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chest ULT Freezer
Dimensioni (L x P x A) 559 x 143 x 140 mm
Product Type Vertical Rack