Learn More
Chicken anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase, R&D Systems™
Codice prodotto. 18108139 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18108139 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18108139 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB1206865
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    531.41€
    477.75€ / 1mg
    Risparmia 53.66€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1.0 mg/mL
Coniugato Alkaline Phosphatase (AP)
Diluizione Western Blot 1:500 - 1:2500, ELISA 1:2000 - 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000
Specie ospite Chicken
Immunogeno Human IgG whole molecule
Metodo di purificazione Multi-step
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Test di specificità Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Alkaline Phosphatase (calf intestine), anti-Chicken Serum, Human IgG and Human Serum.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
For Research Use Only