Learn More
Chicken anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin, R&D Systems™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | IgG (H+L) |
| Applicazioni | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | LYOPH |
| Coniugato | Biotin |
| Diluizione | Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000 |
| Specie ospite | Chicken |
| Immunogeno | Human IgG whole molecule |
| Metodo di purificazione | Immunogen affinity purified |
| Quantità | 1 mg |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only