Learn More
Chicken anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18272741 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18272741 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18272741 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB1206713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.22€
    325.50€ / 1mg
    Risparmia 25.72€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000, Dot Blot
Specie ospite Chicken
Immunogeno Human IgG whole molecule
Metodo di purificazione Multi-step
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Test di specificità Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Chicken Serum, Human IgG and Human Serum.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
For Research Use Only