Learn More
Chicken anti-Mouse IgG whole molecule, Texas Red, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™
Specifications
Specifications
| Antigen | Chicken anti-Mouse IgG whole molecule |
| Applications | Flow Cytometry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Texas Red |
| Description | Chicken anti-mouse IgG recognizes mouse IgG whole molecule. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Texas Red. |
| Dilution | The optimal working dilution should be determined by the end user. |
| Formulation | Lyophilized from 10mM potassium phosphate, 75mM NaCl, 50% (v/v) glycerol, pH 7.2 (0.01% (w/v) sodium azide, 10mg/mL BSA (ImmunoglobulLyophilized from and Protease free)) |
| Host Species | Chicken |
| Immunogen | Mouse IgG whole molecule |
| Purification Method | This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography, followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?