Learn More
Chicken anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18536172 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18536172 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18536172 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP1752580.5mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    123.90€ / 0.5mg
    Risparmia 7.10€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni Immunoassay
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 4.5 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Chicken
Immunogeno Purified Rabbit IgG (H&L)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.5 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Test di specificità Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on rabbit IgG and light chains on all rabbit immunoglobulins
Target Species Rabbit
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Isotype IgG
For Research Use Only