Learn More
Chicken anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy5.5, R&D Systems™
Codice prodotto. 18596473 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μg
Dimensione della confezione:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18596473 500 μg 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18596473 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP175356PECY55
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato PE-Cyanine5.5
Formulazione PBS
Specie ospite Chicken
Immunogeno This Chicken anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified rat IgG (H&L).
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 500 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Target Species Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus