Learn More
Abcam Chicken SAA ELISA Kit, 96 Tests
Codice prodotto. 32111974 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
96 Tests
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32111974 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32111974 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2050811x96Tests
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Sandwich ELISA kit for quantitative detection of Serum Amyloid A in Plasma, Serum. Sensitivity 0.094 ng/mL, range 0.375 - 24 ng/mL.
  • Assay Type: Sandwich
  • Detection Method: Colorimetric
  • Sample Types: Plasma, Serum
  • Species Reactivity: Chicken
  • Sensitivity: 0.094 ng/mL
  • Range: 0.375 - 24 ng/mL
  • Assay Time: 1 hr 30 min
  • Results Type: Quantitative
  • Storage: Store at +4°C
Specifica
Intervallo saggio 0.375 to 24 ng/mL
Assay Sensitivity 0.094 ng/mL
Content And Storage Store at 4°C
Metodo di rilevamento Colorimetric
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Product Type ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum
Target Species Chicken
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Quantità 96 Tests
Status giuridico RUO
Bersaglio Serum Amyloid A
Tempo totale saggio 1 hr., 30 min.