Learn More
Novus Biologicals™ Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
The Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from chicken.
Specifica
Specifica
| Tissue | Universal |
| Quantità | 0.5 mg |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test di specificità | Universal Protein Lysate: Chicken Normal Tissues |
| Frazione cellulare | Whole |
| Condizione del tessuto | Normal |
| Cross-reattività | Chicken |
| Specie ospite | Chicken |
| Product Type | Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal) |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only