missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chikungunya Virus E1 Antibody (988133) [PE], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30764661 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30764661 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30764661 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB97791P

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Chikungunya Virus E1 Monoclonal antibody specifically detects Chikungunya Virus E1 in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Chikungunya Virus E1
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 988133
Coniugato PE
Formulazione PBS
Alias gene Chikungunya Virus
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human embryonic kidney cell line HEK293-derived transfected with viral Chikungunya Virus E1, Tyr810-Gly1224, Accession # Q8JUX5
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Virus
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.