Learn More
Chikungunya Virus E2 Antibody Pair [HRP], Novus Biologicals™
Codice prodotto. 31849945 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
31849945 5 Plates -
31844987 15 Plates 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31849945 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP3491685Plates
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antibody Pair
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Chikungunya Virus E2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Chikungunya Virus E2
Applicazioni ELISA, Sandwich ELISA
Classificazione Monoclonal
Coniugato HRP
Alias gene Chikungunya, E2 envelope glycoprotein, P130, Spike glycoprotein E2
Specie ospite Mouse
Quantità 5 Plates
Status giuridico RUO
Target Species Virus
Content And Storage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Forma Liquid
Isotype IgG1