Learn More
Chikungunya Virus E2 Antibody Pair [HRP], Novus Biologicals™
Codice prodotto. 31855108 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
31855108 15 Plates -
31845354 5 Plates 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31855108 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP34916915Plates
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Antibody Pair
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Chikungunya Virus E2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Chikungunya Virus E2
Applicazioni ELISA, Sandwich ELISA
Classificazione Monoclonal
Coniugato HRP
Alias gene Chikungunya, E2 envelope glycoprotein, P130, Spike glycoprotein E2
Specie ospite Mouse
Quantità 15 Plates
Status giuridico RUO
Target Species Virus
Content And Storage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Forma Liquid
Isotype IgG1