Learn More
Thermo Scientific™ CHIR-99021, 95%
Codice prodotto. 17170646 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17170646 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17170646 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 468131000
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico CHIR-99021
CAS 252917-06-9
Sinonimo 6-[[2-[[4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(5-methyl-1 H-imidazol-2-yl)-2-pyrimidinyl]amino]ethyl]amino]-3-pyridinecarbonitrile
Quantità 100 mg
Formula molecolare C22 H18 Cl2 N8
Peso formulazione 465.34
Forma fisica Solid
Product Type Reagent
Purezza 95%