Learn More
Chitosan, TRC
Codice prodotto. 30354208
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30354208 100 g 100g
30351585 25 g -
30352968 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30354208 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC315015100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 9012-76-4
Formula molecolare [C7H15NO4]n
Molecular Weight (g/mol) 1526.5
Sinonimo 100D-VL, Amidan, Armour-Zen, BC 10, BC 10 (polysaccharide), Batch LO 7319CsU, Biochemica, Biochikol, Biochikol 020PC, Biopolymer L 112, C 3646, C 60M, CG 10, CG 110, ChitoClear TM 850-2, ChitoHeal, Chitolife, Chitopearl 3510, Cytochit, D 06188, DAC 100, Deacetylchitin, Elexa 4, Epakitin, FCM 117, FH 80, FM 200, FM 200 (chitosan), FM 80, FM 80S, Flonac 60M, Flonac C, Flonac C 60M, Flonac C 60M-SEK, Flonac CS, Flonac H, Flonac H 100M, Flonac LV, Flonac N, Flonac NSW-SEK, HC 1, HC 1 (polysaccharide), HEP 40, Haishan KG, Hidagem HCMF, Hiset KW 5, Hydagan DCMF, imica Chitosan
IUPAC Name (2R,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-(((2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-(((2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4-diol Polymer
SMILES N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@H]2[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)[C@@H](CO)O2)[C@@H](CO)O[C@H]1O
Especificaciones
Materiale o nome chimico Chitosan
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C18H35N3O13/c19-7-12(27)14(5(2-23)30-16(7)29)33-18-9(21)13(28)15(6(3-24)32-18)34-17-8(20)11(26)10(25)4(1-22)31-17/h4-18,22-29H,1-3,19-21H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17+,18+/m1/s1
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.