missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chitotriosidase/CHIT1 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18071397 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18071397 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18071397 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP197774

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Goat Polyclonal Antibody

Chitotriosidase/CHIT1 Polyclonal specifically detects Chitotriosidase/CHIT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Chitotriosidase/CHIT1
Applicazioni Western Blot, ELISA
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.5 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1 - 3 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:2000
Formulazione Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N. accesso geni NP_003456.1
Alias gene CHITCHI3, chitinase 1 (chitotriosidase), Chitinase-1, chitotriosidase-1, EC 3.2.1.14, FLJ00314, MGC125322, plasma methylumbelliferyl tetra-N-acetylchitotetraoside hydrolase
Simboli geni CHIT1
Specie ospite Goat
Immunogeno Peptide with sequence EHGPSPGQDTFCQGK corresponding to internal region (near C-Terminus) according to NP_003456.1.
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.1 mg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1118
Target Species Human
Content And Storage Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.