Learn More
R&D Systems™ Chlamydia trachomatis Native Protein
Codice prodotto. 18611608 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18611608 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18611608 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP262417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    932.50€
    799.05€ / 1mL
    Risparmia 133.45€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Native Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 4.9 mg/mL
Da utilizzare con (applicazione) Immunoassay
Formulazione PBS
Quantità 1 mL
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias gene C.trachomatis
Research Category Virology Bacteria and Parasites
Linea di prodotti Novus
Proteine Chlamydia trachomatis