Learn More
alpha-Chloralose, 98+%, (max. 20% beta-anomer)
Codice prodotto. 10656152 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10656152 500 g 500g
10655962 25 g 25g
10407920 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10656152 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 147795000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
alpha-Chloralose, CAS #15879-93-3 is a true anesthetic or an immobilizing agent with sedative-hypnotic properties. | CAS: 15879-93-3 | C8H11Cl3O6 | 309.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • alpha-Chloralose is an anesthetic and an immobilizing agent
  • It involves autonomic reflexes
Applications
  • alpha-Chloralose is an anesthetic with sedative-hypnotic properties
  • It has been used in laboratory to anesthetize certain animals
  • It can be used to immobilize certain animals in the laboratory setting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15879-93-3
Formula molecolare C8H11Cl3O6
Molecular Weight (g/mol) 309.52
Numero MDL MFCD00005542
InChI Key OJYGBLRPYBAHRT-OPKHMCHVSA-N
Sinonimo a-chloralose, 1-2r,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, r-1-2r,3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol
PubChem CID 7057995
IUPAC Name (1R)-1-[(2R,3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-(trichloromethyl)-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]ethane-1,2-diol
SMILES OCC(O)[C@H]1OC2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico α-Chloralose
Punto di fusione 176°C to 182°C
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
Colore White to Yellow
CAS max % 100.0
Quantità 500 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Powder
Intervallo percentuale saggio 97%
Indice di Merck 15, 2072
Peso formulazione 309.52
Percent Purity ≥96.0%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a-Chloralose
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.