Learn More
Chlorambucil, Mikromol™
Codice prodotto. 17919719
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17919719 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17919719 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0821.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Chlorambucil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorambucil
CAS 305-03-3
Nomi componenti o analita Chlorambucil
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H19 Cl2 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Benzenebutanoic acid, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-, Butyric acid, 4-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]- (8CI), 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzenebutanoic acid, 4-[p-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butyric acid, Ambochlorin, Amboclorin, CB 1348, Chlorambucil, Chloraminophene, Chlorbutin, Chlorobutine, Ecloril, Leukeran, Leukeran Tablets, Linfolizin, Linfolysin, Lympholysin, NCI 3088, NSC 3088, gamma-[p-Bis(2-chloroethyl)aminophenyl]butyric acid, gamma-[p-Di(2-chloroethyl)aminophenyl]butyric acid
InChI Formula InChI=1S/C14H19Cl2NO2/c15-8-10-17(11-9-16)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-14(18)19/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,18,19)
SMILES OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
IUPAC Name 4-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 304.21
Quantità 500 mg
Peso formulazione 303.0793 g/mol