Learn More
Chlorambucil, TRC
Codice prodotto. 30349511
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30349511 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30349511 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3250502.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chlorambucil
CAS 305-03-3
Formula molecolare C14 H19 Cl2 N O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo Benzenebutanoic acid, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-, Butyric acid, 4-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]- (8CI), 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzenebutanoic acid, 4-[p-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butyric acid, Ambochlorin, Amboclorin, CB 1348, Chlorambucil, Chloraminophene, Chlorbutin, Chlorobutine, Ecloril, Leukeran, Leukeran Tablets, Linfolizin, Linfolysin, Lympholysin, NCI 3088, NSC 3088, γ-[p-Bis(2-chloroethyl)aminophenyl]butyric acid, γ-[p-Di(2-chloroethyl)aminophenyl]butyric acid
InChI Formula InChI=1S/C14H19Cl2NO2/c15-8-10-17(11-9-16)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-14(18)19/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,18,19)
SMILES OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
IUPAC Name 4-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 304.21
Peso formulazione 303.0793