Learn More
Chloramine-T, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492289
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16492289 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16492289 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0959
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Chloramine-T is a titrimetric reagent, and an oxidizing agent. Chloramine-T is an oxidizing biocide.
Chloramine-T is a titrimetric reagent, and an oxidizing agent. Chloramine-T is an oxidizing biocide.
Specifica
Materiale o nome chimico Chloramine-T
Forma fisica Solid
CAS 127-65-1
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H7ClNNaO2S
Informazioni di solubilità DMSO : 130 mg/mL (571.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 41 mg/mL (180.11 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(N([Na])Cl)=O
Molecular Weight (g/mol) 227.64
Peso formulazione 227.64
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only