Learn More
Chloramine-T (sodium salt) trihydrate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10061130 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
:
250 g
Codice prodotto. 10061130
Marca: JT Baker 1255.0250
Laboratory Reagent
Specifica
Punto di fusione 167°C to 170°C
CAS 7080-50-4
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio min. 24.5%
Formula molecolare C7H13ClNNaO5S
Numero MDL MFCD00149066
Punto d'infiammabilità 92°C
Sinonimo Chloramine T sodium salt trihydrate , Tosylchloramide sodium trihydrate
InChI Key RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
IUPAC Name sodium (chloroimino)(4-methylphenyl)-λ⁶-sulfanoylolate trihydrate
Molecular Weight (g/mol) 281.68
Imballaggio Plastic bottle for solids
Densità 1.43 g/cm³ (20°C)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.