Learn More
Chloramphenicol 2-(O-tert-Butyldimethylsilyl)methyl 1-Acetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chloramphenicol 2-(O-tert-Butyldimethylsilyl)methyl 1-Acetate |
| CAS | 864529-27-1 |
| Formula molecolare | C19H28Cl2N2O6Si |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | N-[(1R,2R)-2-(Acetyloxy)-1-(O-tert-butyldimethylsilyl)methyl-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2,2-dichloro-acetamide, N-[(1R,2R)-2-(Acetyloxy)-1-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2,2-dichloro-acetamide. |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H28Cl2N2O6Si/c1-12(24)29-16(13-7-9-14(10-8-13)23(26)27)15(22-18(25)17(20)21)11-28-30(5,6)19(2,3)4/h7-10,15-17H,11H2,1-6H3,(H,22,25)/t15-,16+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]([C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)NC(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | [(1S,2R)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-1-(4-nitrophenyl)propyl] acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 479.43 |
| Peso formulazione | 478.1094 |