Learn More
Chloramphenicol, 99.78%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11441861 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11441861 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11441861 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219032180
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Chloramphenicol
CAS 56-75-7
Colore White to Cream
Densità 1.586g/mL
Intervallo percentuale saggio 0.9978
Formula molecolare C11H12Cl2N2O5
Quantità 100 g
Sinonimo chloramphenicol, chlornitromycin, chloromycetin, levomycetin, chlorocid, halomycetin, levomicetina, alficetyn, fenicol, globenicol
InChI Key WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-1,3-diidrossi-1-(4-nitrofenil)propan-2-il]acetammide
Molecular Weight (g/mol) 323.126
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
Peso formulazione 323.15
Forma fisica Crystalline Powder