Learn More
Chloramphenicol Crystalline MP Biomedicals
Codice prodotto. 17630897 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17630897 25 g 25g
11421861 5 g 5g
11451861 500 g 500g
11461861 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17630897 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219032125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.50€
    46.20€ / 25g
    Risparmia 2.30€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 56-75-7
Formula molecolare C11H12Cl2N2O5
Molecular Weight (g/mol) 323.126
InChI Key WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Sinonimo chloramphenicol, chlornitromycin, chloromycetin, levomycetin, chlorocid, halomycetin, levomicetina, alficetyn, fenicol, globenicol
PubChem CID 5959
ChEBI CHEBI:17698
IUPAC Name 2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-1,3-diidrossi-1-(4-nitrofenil)propan-2-il]acetammide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Chloramphenicol
Densità 1.586 g/mL
Quantità 25 g
Peso formulazione 323.15
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloramphenicol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: chloramphenicol