missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chloramphenicol EP Impurity A, Mikromol™

Codice prodotto. 17922726
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17922726 100 mg 100mg
30049075 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17922726 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0516.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Chloramphenicol EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico (D)-(-)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
CAS 716-61-0
Nomi componenti o analita (D)-(-)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H12 N2 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo (R,R)-(D)-(-)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(4-nitrophenyl)-, (1R,2R)- (9CI), 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(4-nitrophenyl)-, [R-(R*,R*)]-, 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(p-nitrophenyl)-, D-threo-(-)- (8CI), (-)-threo-1-(p-Nitrophenyl)-2-amino-1,3-propanediol, (1R,2R)-(-)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (1R,2R)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (1R,2R)-threo-(-)-1-(4-Nitrophenyl)-2-amino-1,3-propanediol, Chloramphenicol D base, Chloramphenicol base, D-(-)-threo-1-p-Nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol, D-(-)-trans-1-p-Nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol, D-1-(p-Nitrophenyl)-2-aminopropane-1,3-diol, D-threo-(-)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-(1R,2R)-1-p-Nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol, D-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-2-Amino-1-(p-nitrophenyl)-1,3-propanediol, Levoamine, Chloramphenicol Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m1/s1
SMILES N[C@H](CO)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name (1R,2R)-2-amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
Molecular Weight (g/mol) 212.2
Quantità 100 mg
Peso formulazione 212.0797 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.