Learn More
Chloramphenicol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10324980 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10324980 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10324980 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/4322/47
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Forma fisica Solid
CAS 56-75-7
pH 5 to 7
Punto di fusione 149°C
Imballaggio Plastic Powder Jar
Colore White
Quantità 50 g
Formula molecolare C11H12Cl2N2O5
Numero MDL 7360
Peso formulazione 323.13g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloramphenicol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.