Learn More
Chloramphenicol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480838
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16480838 5 g 5g
16432109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16480838 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0239
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Chloramphenicol is an orally active, potent and broad-spectrum antibiotic.
Chloramphenicol shows antibacterial activity. Chloramphenicol represses the oxygen-labile transcription factor and hypoxia inducible factor-1 alpha (HIF-1α) in hypoxic A549 and H1299 cells. Chloramphenicol suppresses the mRNA levels of vascular endothelial growth factor (VEGF) and glucose transporter 1, eventually decreasing VEGF release. Chloramphenicol can be used for anaerobic infections and lung cancer research.
Specifica
Materiale o nome chimico Chloramphenicol
Forma fisica Solid
CAS 56-75-7
Colore Off-White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H12Cl2N2O5
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (464.21 mM) ∣H2O : 3.06 mg/mL (9.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](CO)[C@H](O)C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)C(Cl)Cl
Molecular Weight (g/mol) 323.13
Peso formulazione 323.13
Percent Purity 98.8%
Grado Research
Research purposes only