Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chloramphenicol sodium succinate, 98-102%
Codice prodotto. 15539483 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15539483 25 g 25g
15529483 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15539483 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 459530250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 982-57-0 | C15H15Cl2N2NaO8 | 445.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 982-57-0
Formula molecolare C15H15Cl2N2NaO8
Molecular Weight (g/mol) 445.18
InChI Key RPLOPBHEZLFENN-HTMVYDOJSA-M
Sinonimo succinic acid chloramphenicol sodium
PubChem CID 73940259
IUPAC Name sodium;4-[(2R,3R)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propoxy]-4-oxobutanoate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(COC(=O)CCC(=O)[O-])NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Chloramphenicol sodium succinate
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 102% on dried substance
Quantità 25 g
Peso formulazione 445.18
Percent Purity 98 to 102%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloramphenicol sodium succinate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.