Learn More
Chloramphenicol Succinate Sodium (>90%), TRC
Codice prodotto. 30136137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136137 5 g 5g
30134724 25 g 25g
30004450 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136137 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3250655G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 982-57-0
Formula molecolare C15 H15 Cl2 N2 O8 . Na
Molecular Weight (g/mol) 445.18
Sinonimo Butanedioic acid 1-[(2R,3R)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl] ester sodium salt (1:1), Butanedioic acid mono[(2R,3R)-2-[(dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl] ester monosodium salt, Butanedioic acid [R-(R*,R*)]-mono[2-[(dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl] ester monosodium salt, Succinic acid α-monoester with D-threo-(-)-2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]acetamide monosodium salt, Betamicetin, Chloramphenicol monosuccinate sodium salt, Chloramphenicol sodium hemisuccinate, Chloramphenicol sodium monosuccinate, Chloramphenicol sodium succinate, Chloramphenicol succinate sodium, Chloramphenicol succinate sodium salt, Chlorocid S, Chloromycetin sodium succinate, Cidocetine, Clorofenicina, Cloromoin, D-Chloramphenicol sodium succinate, Levomycetin sodium succinate, Levomycetin-Nalcein, Mychel-S, Nalecin, Nevimycin, Protophenicol, Sodium chloramphenical monosuccinate, Sodium chloramphenicol 3-succinate, Sodium chloramphenicol succinate, Solnicol
IUPAC Name sodium;4-[(2R,3R)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propoxy]-4-oxobutanoate
SMILES [Na+].O[C@@H]([C@@H](COC(=O)CCC(=O)[O-])NC(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Chloramphenicol Sodium Succinate
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C15H16Cl2N2O8.Na/c16-14(17)15(24)18-10(7-27-12(22)6-5-11(20)21)13(23)8-1-3-9(4-2-8)19(25)26;/h1-4,10,13-14,23H,5-7H2,(H,18,24)(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,13-;/m1./s1
Peso formulazione 444.0103