Learn More
Chlorate solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Chlorate |
| Imballaggio | Bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 1 g/L |
| Tipo | Single-component Standard Solution |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantità | 100 mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?