Learn More
Chlordiazepoxide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Codice prodotto. 30460909
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460909 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460909 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCAMP0028.0801
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chlordiazepoxide
CAS 58-25-3
Nomi componenti o analita Chlordiazepoxide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H14 Cl N3 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide, Abboxide, Balance, Balance (pharmaceutical), CDO, Chlordiazepoxid, Chlordiazepoxide, Chlorodiazepoxide, Chlozepid, Clopoxide, Control, Decacil, Eden, Elenium, Helogaphen, Ifibrium, Kalmocaps, Librelease, Librinin, Libritabs, Menrium, Mesural, Methaminodiazepoxide, Mildmen, Multum, Napoton, Psicosan, Radepur, Risolid, Silibrin, Tropium, Viopsicol
InChI Formula InChI=1S/C16H14ClN3O/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19)
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=[N+]([O-])C1)c3ccccc3
IUPAC Name 7-chloro-N-methyl-4-oxido-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-4-ium-2-amine
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 299.75
Quantità 1 mL
Peso formulazione 299.0825 g/mol