Learn More
Chlordiazepoxide, Mikromol
Codice prodotto. 30460118
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30460118 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460118 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0028.080250
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Chlordiazepoxide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chlordiazepoxide
CAS 58-25-3
Nomi componenti o analita Chlordiazepoxide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H14 Cl N3 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide, Abboxide, Balance, Balance (pharmaceutical), CDO, Chlordiazepoxid, Chlordiazepoxide, Chlorodiazepoxide, Chlozepid, Clopoxide, Control, Decacil, Eden, Elenium, Helogaphen, Ifibrium, Kalmocaps, Librelease, Librinin, Libritabs, Menrium, Mesural, Methaminodiazepoxide, Mildmen, Multum, Napoton, Psicosan, Radepur, Risolid, Silibrin, Tropium, Viopsicol
InChI Formula InChI=1S/C16H14ClN3O/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19)
Tipo di soluzione Neat
SMILES CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=[N+]([O-])C1)c3ccccc3
IUPAC Name 7-chloro-N-methyl-4-oxido-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-4-ium-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 299.75
Quantità 250 mg
Peso formulazione 299.0825 g/mol